Merck
SY3H3D67A103
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Größe auswählen
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: C42072-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C42072-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-5-4(11)1-3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H,11H2
InChIKey
HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/42072.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42072.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)