Merck
SY3H3D679026
Synthonix Corporation
(3-Bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Größe auswählen
1 G
€ 79,60
Lieferanten-SKU: B57237-1G
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 79,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B57237-1G
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C13H21BrOSi/c1-10-7-8-11(9-12(10)14)15-16(5,6)13(2,3)4/h7-9H,1-6H3
InChIKey
ADPIXAMOGQEKLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57237.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57237.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)