Wichtige Dokumente
SY3H3D678E89
Synthonix Corporation
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B56080-1G
€ 133,49
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B56080-1G
€ 133,49
Iupac Name
1-(3-tert-butylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-9(13)10-6-5-7-11(8-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
TVEGMYYTIFLVAP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56080.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)