Merck
SY3H3D678D5C
Synthonix Corporation
tert-Butyl ((2-(methylsulfonyl)pyrimidin-4-yl)methyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.34
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl ((2-(methylsulfonyl)pyrimidin-4-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O4S/c1-11(2,3)18-10(15)13-7-8-5-6-12-9(14-8)19(4,16)17/h5-6H,7H2,1-4H3,(H,13,15)
InChIKey
OETOMMSENCSSKP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/54988.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54988.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)