Merck
SY3H3D678922
Synthonix Corporation
Benzyl (3-bromopropyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
benzyl 3-bromopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,14)
InChIKey
QGTWQXTXRILXOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54739.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54739.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)