Merck
SY3H3D678781
Synthonix Corporation
Benzyl (2-sulfamoylethyl)carbamate
Größe auswählen
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 85,72
5 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: B53057-250MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 85,72
5 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B53057-250MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl (2-sulfamoylethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O4S/c11-17(14,15)7-6-12-10(13)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
InChIKey
FPMDBOVKAOIQAH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/53057.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53057.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)