Wichtige Dokumente
SY3H3D6786D9
Synthonix Corporation
2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B52125-250MG
€ 80,82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B52125-250MG
€ 80,82
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c11-4-3-10-7-1-2-8-9(5-7)13-6-12-8;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
InChIKey
LMONVTDNVNEAQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52125.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)