Merck
SY3H3D67860D
Synthonix Corporation
5-Bromoquinolin-8-ol
Größe auswählen
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 108,99
5 G
€ 170,23
Lieferanten-SKU: B50909-250MG
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 108,99
5 G
€ 170,23
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B50909-250MG
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
InChIKey
WIIUANWSGSTCLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/50909.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50909.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)