Merck
SY3H3D677E06
Synthonix Corporation
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.ClH/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
InChIKey
YWLWDIDXKBULLP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49625.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49625.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)