Merck
SY3H3D677D8E
Synthonix Corporation
1-(5-Bromo-2-methylpyridin-3-yl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-5-8(6(2)11)3-7(9)4-10-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
RUXHXSRABFBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49027.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49027.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)