Wichtige Dokumente
SY3H3D677B83
Synthonix Corporation
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B47686-1G
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B47686-1G
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
InChIKey
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47686.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)