Merck
SY3H3D677AD0
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-oxopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
InChIKey
OZGMUQGCAFEQOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow liquid or low melting solid
Product Link
https://synthonix.com/47129.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47129.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)