Merck
SY3H3D677A87
Synthonix Corporation
2-Bromo-6-isopropylpyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-6-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)7-4-3-5-8(9)10-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
GNBUFPXDJYBELS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/46729.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46729.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)