Merck
SY3H3D6774BF
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-4(9)3-6(5)12-7(10)11/h1-3,7H
InChIKey
BZXMUSAMMGLTMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44654.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44654.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)