Merck
SY3H3D677410
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 72,25
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 85,72
Lieferanten-SKU: B44114-100MG
€ 72,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 72,25
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 85,72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B44114-100MG
€ 72,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChIKey
COMRZEYMBSUAGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow or Light-green powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/44114.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44114.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)