Wichtige Dokumente
SY3H3D677291
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B42094-250MG
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B42094-250MG
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
InChIKey
UXLRNUCHBXKRBL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42094.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)