Wichtige Dokumente
SY3H3D67721A
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B41738-250MG
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B41738-250MG
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChIKey
ABAGKHWCTWMUDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41738.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)