Merck
SY3H3D676CE1
Synthonix Corporation
4-Bromobutan-1-amine hydrobromide
Größe auswählen
250 MG
€ 89,39
1 G
€ 96,74
5 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: B39952-250MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 89,39
1 G
€ 96,74
5 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.95
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B39952-250MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-bromo-1-butanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H10BrN.BrH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
InChIKey
PZKCNXZSEAHUGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/39952.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39952.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)