Merck
SY3H3D676B6E
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: A54500-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A54500-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-10(13)11(9)17(14,15)16/h1-5H,6,12-13H2,(H,14,15,16)
InChIKey
KTVWISLTJPDQQX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/54500.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54500.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)