Wichtige Dokumente
SY3H3D675888
Synthonix Corporation
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A44769-100MG
€ 80,82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A44769-100MG
€ 80,82
Iupac Name
2-amino-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3H,10H2
InChIKey
FAHVRFGAGJMXHW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44769.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)