Merck
SY3H3D67573E
Synthonix Corporation
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine
Größe auswählen
250 MG
€ 86,94
1 G
€ 96,74
5 G
€ 145,73
Lieferanten-SKU: A40932-250MG
€ 86,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 86,94
1 G
€ 96,74
5 G
€ 145,73
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A40932-250MG
€ 86,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,7H2,(H,8,9)
InChIKey
VXZVNWIPIHJGQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40932.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40932.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)