Merck
SY3H3249FA75
Synthonix Corporation
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 79,60
5 G
€ 96,74
10 G
€ 121,24
Lieferanten-SKU: P38516-1G
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 79,60
5 G
€ 96,74
10 G
€ 121,24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P38516-1G
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H
InChIKey
VLFRGIAACOBTLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38516.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38516.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)