Merck
SY3H3249F535
Synthonix Corporation
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 91,84
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 170,23
Lieferanten-SKU: D32397-100MG
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 91,84
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 170,23
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D32397-100MG
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,6-dimethyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-3-8-5(2)6(7)9-4/h3H,1-2H3,(H2,7,9)
InChIKey
HYZYHVUIWRRMEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/32397.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32397.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)