Merck
SY3H3249F2F4
Synthonix Corporation
4-(2-Bromoethyl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-6H2
InChIKey
CVMXEDZZSWLXPB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38590.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38590.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)