Wichtige Dokumente
SY3H3249F0EB
Synthonix Corporation
3-Acetyl-4-hydroxybenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A38236-100MG
€ 96,74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A38236-100MG
€ 96,74
Iupac Name
3-acetyl-4-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
FPBXWXGOFQSROI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38236.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)