Wichtige Dokumente
SY3H315B1043
Synthonix Corporation
3,5-Difluoro-4-nitrobenzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D37011-250MG
€ 84,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D37011-250MG
€ 84,50
Iupac Name
3,5-difluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
InChIKey
NZIZYTSUHGNYMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37011.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)