Wichtige Dokumente
SY3H315B0E9F
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B36964-1G
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B36964-1G
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-4H
InChIKey
CUKSTNNYAHZPRM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36964.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)