Merck
SY3H315B0E8B
Synthonix Corporation
Benzyl (2-aminoethyl)carbamate
Größe auswählen
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
10 G
€ 133,49
Lieferanten-SKU: B36901-1G
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
10 G
€ 133,49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B36901-1G
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 2-aminoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13)
InChIKey
QMMFTRJQCCVPCE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/36901.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36901.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)