Merck
SY3H30452933
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromo-1H-pyrazole-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 86,94
250 MG
€ 93,07
1 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: M18674-100MG
€ 86,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 86,94
250 MG
€ 93,07
1 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M18674-100MG
€ 86,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 5-bromo-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
RLDJSZKPUPTTNO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/18674.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18674.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)