Wichtige Dokumente
SY3H11AB2024
Synthonix Corporation
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A25441-100MG
€ 133,49
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A25441-100MG
€ 133,49
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c7-5-4-6-2-1-3-6/h7H,1-5H2
InChIKey
ZVZDSUOAJCQVDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25441.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)