Wichtige Dokumente
SY3H11AB1F46
Synthonix Corporation
3-Chloro-N-[(4-methoxyphenyl)methoxy]propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C6291-500MG
€ 219,22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C6291-500MG
€ 219,22
Iupac Name
3-chloro-N-((4-methoxybenzyl)oxy)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO3/c1-15-10-4-2-9(3-5-10)8-16-13-11(14)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
OVNGWUOHTOPTKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6291.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)