Merck
SY3638138163
Synthonix Corporation
2-[(Tributylstannyl)methoxy]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Größe auswählen
500 MG
€ 157,98
1 G
€ 206,97
Lieferanten-SKU: T7918-500MG
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 157,98
1 G
€ 206,97
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T7918-500MG
€ 157,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(2-((tributylstannyl)methoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C11H10NO3.3C4H9.Sn/c1-15-7-6-12-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11(12)14;3*1-3-4-2;/h2-5H,1,6-7H2;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
GGNIHSRJILGMKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7918.html
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7918.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)