Wichtige Dokumente
SY3514242545
Synthonix Corporation
3-(hydroxymethyl)oxetan-3-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H31091-250MG
€ 831,59
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H31091-250MG
€ 831,59
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O3/c5-1-4(6)2-7-3-4/h5-6H,1-3H2
InChIKey
TVRBHJADIOFJDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31091.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)