Merck
SY3514242492
Synthonix Corporation
3-(2-chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole
Größe auswählen
1 G
€ 89,39
5 G
€ 96,74
10 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: C16140-1G
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 89,39
5 G
€ 96,74
10 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C16140-1G
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(2-chloropyrimidin-4-yl)-1-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C13H10ClN3/c1-17-8-10(9-4-2-3-5-12(9)17)11-6-7-15-13(14)16-11/h2-8H,1H3
InChIKey
IIBWXYHPBMUNJP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/16140.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16140.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)