Merck
SY3514242033
Synthonix Corporation
N-Methyl-N-(piperidin-4-yl)methanesulfonamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 280,46
250 MG
€ 353,94
500 MG
€ 537,65
Lieferanten-SKU: M29511-100MG
€ 280,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 280,46
250 MG
€ 353,94
500 MG
€ 537,65
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M29511-100MG
€ 280,46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-methyl-N-(4-piperidinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-9(12(2,10)11)7-3-5-8-6-4-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H
InChIKey
BCMHLEZFOVZSLM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29511.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29511.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)