Merck
SY3514242005
Synthonix Corporation
6-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine
Größe auswählen
100 MG
€ 78,37
250 MG
€ 84,50
1 G
€ 90,62
Lieferanten-SKU: B29470-100MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 78,37
250 MG
€ 84,50
1 G
€ 90,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.46
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B29470-100MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-5-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-5-3(7)1-2-4(8)9-5/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
YRNODZRPIGNGMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29470.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29470.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)