Wichtige Dokumente
SY3514241962
Synthonix Corporation
2-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A25593-100MG
€ 231,47
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A25593-100MG
€ 231,47
Iupac Name
2-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-6-5-3-4(1)5;/h4-6H,1-3H2;1H
InChIKey
GVKIWNRVZPBLKT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25593.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)