Merck
SY3465085191
Synthonix Corporation
Sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 390,68
250 MG
€ 488,66
500 MG
€ 782,60
Lieferanten-SKU: S27650-100MG
€ 390,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 390,68
250 MG
€ 488,66
500 MG
€ 782,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S27650-100MG
€ 390,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 2-(3-chloropyrazin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2.Na/c7-6-4(3-5(10)11)8-1-2-9-6;/h1-2H,3H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
RMTAAEPFBBKWDD-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27650.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27650.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)