Wichtige Dokumente
SY3465085023
Synthonix Corporation
Methyl 1-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M24481-250MG
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M24481-250MG
€ 85,72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 1-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-10-6(9)7(8)4-2-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
InChIKey
OPUJUITUYWGUEP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24481.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)