Wichtige Dokumente
SY3465084516
Synthonix Corporation
cis-cyclopropanecarboxylic acid, 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C21752-1G
€ 611,14
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C21752-1G
€ 611,14
Iupac Name
methyl (1S,2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-7-5-6(7)8(12)14-4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-,7+/m0/s1
InChIKey
JYDFYTQQOAHATE-NKWVEPMBSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21752.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)