Wichtige Dokumente
SY3465084350
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B24326-1G
€ 78,37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B24326-1G
€ 78,37
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-amino-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
InChIKey
RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24326.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)