Merck
SY3465084288
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}carbamate
Größe auswählen
500 MG
€ 89,39
1 G
€ 93,07
5 G
€ 194,72
Lieferanten-SKU: B21366-500MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 89,39
1 G
€ 93,07
5 G
€ 194,72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B21366-500MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-10-4-9(11,5-10)6-10/h4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
WDWZFRPJPZEOBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21366.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/21366.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)