Wichtige Dokumente
SY3465084278
Synthonix Corporation
benzyl 2,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B20775-250MG
€ 280,46
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B20775-250MG
€ 280,46
Iupac Name
benzyl 2,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O2/c20-16(21-13-15-5-2-1-3-6-15)19-11-8-17(9-12-19)7-4-10-18-14-17/h1-3,5-6,18H,4,7-14H2
InChIKey
MJFCNYBRYLRKQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20775.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)