Wichtige Dokumente
SY3465084202
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B19480-250MG
€ 451,92
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B19480-250MG
€ 451,92
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-13(9-15)6-4-10(14)5-7-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
InChIKey
QODLWXAMPOHERW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19480.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)