Merck
SY3465084113
Synthonix Corporation
1-benzyl 4-methyl 4-aminopiperidine-1,4-dicarboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 219,22
5 G
€ 562,15
10 G
€ 929,57
Lieferanten-SKU: B16824-1G
€ 219,22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 219,22
5 G
€ 562,15
10 G
€ 929,57
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B16824-1G
€ 219,22
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-benzyl 4-methyl 4-amino-1,4-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O4/c1-20-13(18)15(16)7-9-17(10-8-15)14(19)21-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-6H,7-11,16H2,1H3
InChIKey
PLQPYSJTFRDBOT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/16824.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/16824.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)