Merck
SY3432450376
Synthonix Corporation
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 758,11
250 MG
€ 1.186,77
500 MG
€ 1.921,62
Lieferanten-SKU: M13009-100MG
€ 758,11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 758,11
250 MG
€ 1.186,77
500 MG
€ 1.921,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M13009-100MG
€ 758,11
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-10(8-4-9-5-8)7-2-3-11-6-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChIKey
UWSMFNFSSFRRBA-KLXURFKVSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13009.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13009.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)