Wichtige Dokumente
SY3432449254
Synthonix Corporation
4-Cyclopropylpiperidin-4-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C14364-1G
€ 819,35
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C14364-1G
€ 819,35
Iupac Name
4-cyclopropyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-8(7-1-2-7)3-5-9-6-4-8/h7,9-10H,1-6H2
InChIKey
AHIDHDSSUAYXBC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14364.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)