Merck
SY3432449133
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 133,49
5 G
€ 292,70
10 G
€ 525,41
Lieferanten-SKU: E14216-1G
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 133,49
5 G
€ 292,70
10 G
€ 525,41
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E14216-1G
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-2-17-12(16)9-6-15-10-4-3-7(13)5-8(10)11(9)14/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14216.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14216.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)