Wichtige Dokumente
SY3432449114
Synthonix Corporation
2-Chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C14196-500MG
€ 513,16
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C14196-500MG
€ 513,16
Iupac Name
2-chloro-7-iodo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3ClIN3/c7-6-10-2-4-5(11-6)3(8)1-9-4/h1-2,9H
InChIKey
INKBZIDRWUSKPM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14196.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)