Wichtige Dokumente
SY3432448973
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M14042-100MG
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M14042-100MG
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-11-6(10)5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H3
InChIKey
XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14042.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)